ContactUsLinkComponent
2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 123) 100 µg/ml in isooctane
2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 123) 100 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-123-CS
Číslo CAS:  
2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 123) 100 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-123-CS
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1,2 mL
  • Čí. CAS:
    65510-44-3
  • Popis:
    2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 123) 100 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Popis:
    2,3',4,4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 123)