ContactUsLinkComponent
2,2',3,4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 147) 35 µg/ml in isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-147
CAS Number:  
2,2',3,4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 147) 35 µg/ml in isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-147
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    68194-13-8
  • Popis:
    2,2',3,4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 147) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Popis:
    2,2',3,4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 147)