ContactUsLinkComponent
2,2',3,4,4',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 139) 35 µg/ml in isooctane
2,2',3,4,4',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 139) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-139
Číslo CAS:  
2,2',3,4,4',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 139) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-139
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    56030-56-9
  • Popis:
    2,2',3,4,4',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 139) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Popis:
    2,2',3,4,4',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 139)