ContactUsLinkComponent
2,2',3,3',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 83) 35 µg/ml in isooctane
2,2',3,3',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 83) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-83
Číslo CAS:  
2,2',3,3',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 83) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-83
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    60145-20-2
  • Popis:
    2,2',3,3',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 83) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Popis:
    2,2',3,3',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 83)