ContactUsLinkComponent
2,3',5',6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 73) 35 µg/ml in isooctane
2,3',5',6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 73) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-73
Číslo CAS:  
2,3',5',6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 73) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-73
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    74338-23-1
  • Popis:
    2,3',5',6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 73) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Popis:
    2,3',5',6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 73)