ContactUsLinkComponent
2,3,3',5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 58) 35 µg/ml in isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-58
CAS Number:  
2,3,3',5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 58) 35 µg/ml in isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-58
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    41464-49-7
  • Popis:
    2,3,3',5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 58) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Popis:
    2,3,3',5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 58)