2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 187) 100 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-187-CS
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1,2 mL
- Čí. CAS:52663-68-0
- Popis:2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 187) 100 µg/ml in isooctane
- Vzorec:C₁₂H₃Cl₇
- Popis:2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 187)