ContactUsLinkComponent
2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 179) 35 µg/ml in isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-179
CAS Number:  
2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 179) 35 µg/ml in isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-179
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    52663-64-6
  • Popis:
    2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 179) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₃Cl₇
  • Popis:
    2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 179)