ContactUsLinkComponent
2,2',3,4,4',6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 140) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-140
 :  
2,2',3,4,4',6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 140) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-140
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    59291-64-4
  • Popis:
    2,2',3,4,4',6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 140) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Popis:
    2,2',3,4,4',6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 140)