2,2',3,4,4',5'-Hexachlorbifenyl (PCB č. 138) 100 µg/ml
Catalog # PROOCIL-PCB-138-CS
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1,2 mL
- Čí. CAS:35065-28-2
- Popis:2,2',3,4,4',5'-Hexachlorbifenyl (PCB č. 138) 100 µg/ml
- Vzorec:C₁₂H₄Cl₆
- Popis:2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 138)