ContactUsLinkComponent
2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 191) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-191
 :  
2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 191) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-191
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    74472-50-7
  • Popis:
    2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 191) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₃Cl₇
  • Popis:
    2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 191)