ContactUsLinkComponent
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 189) 100 µg/ml in isooctane
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 189) 100 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-189-CS
 :  
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 189) 100 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-189-CS
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1,2 mL
  • Čí. CAS:
    39635-31-9
  • Popis:
    2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 189) 100 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₃Cl₇
  • Popis:
    2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 189)