2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 180) 10 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo EHERL20018000IO
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:10 mL
- Čí. CAS:35065-29-3
- Popis:2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 180) 10 µg/ml in isooctane
- Vzorec:C₁₂H₃Cl₇
- Popis:2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 180)