L(+)-Glutamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:56-85-9
:
Vzorec:C₅H₁₀N₂O₃
MDL číslo:MFCD00008044
Merck Index:13,04484
Bod varu:355 °C (1013 hPa)
Bod tání:185…186 °C
Hustota:1,5326 g/cm³ (130 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-292-1
Frequently Bought Together