ContactUsLinkComponent
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octachlorobiphenyl (PCB No. 196) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-196
 :  
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octachlorobiphenyl (PCB No. 196) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-196
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    42740-50-1
  • Popis:
    2,2',3,3',4,4',5,6'-Octachlorobiphenyl (PCB No. 196) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₂Cl₈
  • Popis:
    2,2',3,3',4,4',5,6'-Octachlorobiphenyl (PCB No. 196)