ContactUsLinkComponent
2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 166) 35 µg/ml in isooctane
2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 166) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-166
Číslo CAS:  
2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 166) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-166
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    41411-63-6
  • Popis:
    2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 166) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Popis:
    2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 166)