2,3,3',4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 190) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-190
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Čí. CAS:41411-64-7
- Popis:2,3,3',4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 190) 35 µg/ml in isooctane
- Vzorec:C₁₂H₃Cl₇
- Popis:2,3,3',4,4',5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 190)