ContactUsLinkComponent
2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 185) 35 µg/ml in isooctane
2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 185) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-185
 :  
2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 185) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-185
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    52712-05-7
  • Popis:
    2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 185) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₃Cl₇
  • Popis:
    2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 185)