ContactUsLinkComponent
2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 173) 35 µg/ml in isooctane
2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 173) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-173
 :  
2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 173) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-173
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    68194-16-1
  • Popis:
    2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 173) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₃Cl₇
  • Popis:
    2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 173)