0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
1,1-Dichloroethane 5,000 µg/ml in methanol
1,1-Dichloroethane 5,000 µg/ml in methanol
PROONE5611
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
1,1-Dichloroethane 5,000 µg/ml in methanol
PROONE5611
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1,5 mL
Čí. CAS:
75-34-3
Popis:
1,1-Dichloroethane 5,000 µg/ml in methanol
Vzorec:
C₂H₄Cl₂
Popis:
1,1-Dichloroethane