1,2-Dibromethan 200 µg/ml v methanolu, Supelco®
Catalog # 48880-U
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Koncentrace:200 μg/ml in methanol
- Bal.:1
- Standard:Certified reference material
- Čí. CAS:106-93-4
- Popis:1,2-Dibromethan 200 µg/ml v methanolu
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00000233
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Ethylene dibromide
- Molekulární hmotnost:187,86
- Bod vzplanutí:11 °C
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311