ContactUsLinkComponent
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
  22912.237
 :  
undefined
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
  22912.237
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    250 g
  • Sekvence:
    3545
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 50 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.02 %
  • Cu (Copper):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 100 ppm
  • Ni (Nickel):
    Max. 0.6 %
  • Pb (Lead):
    Max. 100 ppm
 :
 :13,02469
 :57 °C
 :1,88 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :233-402-1
 :1477
 :5.1,III
 :GHS08
 :GHS09
 :10026-22-9
 :Co(NO₃)₂·6H₂O
 :MFCD00149647