ContactUsLinkComponent
Chlorid nikelnatý hexahydrát ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent (max. 0.005% Co)
Zdraví
Toxický
Životní prostředí
Chlorid nikelnatý hexahydrát ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent (max. 0.005% Co)
Katalogové číslo 25851.293
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Zdraví
Toxický
Životní prostředí
Chlorid nikelnatý hexahydrát ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent (max. 0.005% Co)
Katalogové číslo 25851.293
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 98 %
  • pH (20°C; 5 %):
    3.5 - 7.0
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.02 %
  • Cd (Cadmium):
    Max. 10 ppm
  • Co (Cobalt):
    Max. 50 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 10 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 10 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 20 ppm
  • Zn (Zinc):
    Max. 10 ppm
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Merck Index:13,06529
Bod tání:140 °C
Hustota:1,84 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-743-0
UN:3288
ADR:6.1,III
 :GHS08
 :GHS06
 :GHS09
Číslo CAS:7791-20-0
Vzorec:NiCl₂·6H₂O
MDL číslo:MFCD00149809