Chlorid nikelnatý hexahydrát 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7791-20-0
:
Vzorec:NiCl₂·6H₂O
MDL číslo:MFCD00149809
Merck Index:13,06529
Bod tání:140 °C
Hustota:1,84 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-743-0
UN:3288
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Green Crystalline powder or crystals
- Titration Complexometric:≥98.0 %
- pH:4 to 6 (5 % at 20°C)
- Sulfate (SO4):≤50 ppm
- Cadmium (Cd):≤10 ppm
- Calcium (Ca):≤50 ppm
- Cobalt (Co):≤60 ppm
- Copper (Cu):≤10 ppm
- Iron (Fe):≤20 ppm
- Lead (Pb):≤10 ppm
- Magnesium (Mg):≤10 ppm
- Sodium (Na):≤50 ppm
- Zinc (Zn):≤10 ppm
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together