Chlorid železnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:13478-10-9
:
Vzorec:FeCl₂·4H₂O
MDL číslo:MFCD00149709
Bod tání:677 °C
Hustota:1,926 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-843-4
UN:3260
ADR:8,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS05
:GHS07
Frequently Bought Together