ContactUsLinkComponent
Chlorid železnatý tetrahydrát ≥99%, purified
  24128.297
 :  
undefined
Chlorid železnatý tetrahydrát ≥99%, purified
  24128.297
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
  • Assay:
    Min. 99 %
 :
 :677 °C
 :1,926 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-843-4
 :3260
 :8,III
 :GHS07
 :GHS05
 :13478-10-9
 :FeCl₂·4H₂O
 :MFCD00149709