Chlorid manganatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIALM5005-100G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,05751
Bod varu:1190 °C (1013 hPa)
Bod tání:58…59 °C
Hustota:2,01 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-869-6
UN:3077
ADR:9,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS05
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Číslo CAS:13446-34-9
Vzorec:MnCl₂·4H₂O
MDL číslo:MFCD00149792