Dusičnan yttritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
1.12516.0025
: Merck
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:25 g
- Sekvence:3308
- Solubility:1500 g/l (20 °C)
- Molar Mass:383.01 g/mol
- Bulk Density:1100 kg/m3
- Density:1.1 g/cm3 (20 °C)
- pH:3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Hazard Class:5.1
- Hazard Class Description:Oxidizer
:
:2,682 g/cm³ (20 °C)
:233-802-6
:5.1,
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:1477
:GHS03
:GHS05
:GHS07
:Ambient
:13494-98-9
:N₃O₉Y·6H₂O
:MFCD00149940