ContactUsLinkComponent
Síran železito-amonný dodekahydrát ≥98%, TECHNICAL
  21092.293
 :  
undefined
Síran železito-amonný dodekahydrát ≥98%, TECHNICAL
  21092.293
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
  • Assay:
    Min. 98 %
 :
 :12,00549
 :230 °C (1013 hPa)
 :39…41 °C
 :1,71 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :233-382-4
 :GHS07
 :7783-83-7
 :NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
 :MFCD00150004