Síran železito-amonný dodekahydrát 98.5-102% ACS
0232-500G
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
- Calcium:<0.01%
- Chloride:≤0.001%
- Copper:≤0.003%
- Ferrous Iron:≤0.001%
- Insolubles:≤0.01%
- Magnesium:≤0.005%
- Nitrate:≤0.01%
- Potassium:≤0.005%
- Purity:98.5 – 102%
- Sodium:≤0.02%
- Zinc:≤0.003%
:
:12,00549
:230 °C (1013 hPa)
:39…41 °C
:1,71 g/cm³ (20 °C)
:Refrigerator
:233-382-4
:GHS07
:7783-83-7
:NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
:MFCD00150004