ContactUsLinkComponent
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
  21275.262
 :  
undefined
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
  21275.262
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645
  • Assay:
    Min. 98.5 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 50 ppm
  • PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4):
    Max. 0.02 %
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
 :
 :13,00536
 :2.498 g/cm³ (20 °C)
 :234-722-4
 :GHS07
 :Ambient
 :12054-85-2
 :12027-67-7
 :(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
 :MFCD00167059
 :2,498 g/cm³ (20 °C)