ContactUsLinkComponent
Magnesium sulphate hydrate 99.0-101.0%, GPR RECTAPUR®
Magnesium sulphate hydrate 99.0-101.0%, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo 25169.295
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Magnesium sulphate hydrate 99.0-101.0%, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo 25169.295
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay (on anhydrous substance):
    99.0 - 101.0%
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • Loss on ignition (450 ± 25 °C):
    22.0 - 28.0%
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.02%
  • As (Arsenic):
    Max. 5 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 10 ppm
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Hustota:2,45 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-298-2
Číslo CAS:22189-08-8
 :15244-36-7
Vzorec:MgSO₄·nH₂O
MDL číslo:MFCD00011110