ContactUsLinkComponent
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Catalog # WTWO821071
Supplier:  WTW ONLINE
CAS Number:  
undefined
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Catalog # WTWO821071
Supplier:  WTW ONLINE
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1
  • Sekvence:
    0001
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,03543
Melting Pt:255 °C
Storage Temperature:Ambient
EINECS:205-358-3
CAS Number:6381-92-6
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL Number:MFCD00150037