EDTA dvojsodná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:6381-92-6
:
Vzorec:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL číslo:MFCD00150037
Merck Index:13,03543
Bod tání:255 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:205-358-3
Frequently Bought Together