EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Katalogové číslo 705-0079
Dodavatel: Hach
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,03543
Bod tání:255 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:205-358-3
Číslo CAS:6381-92-6
Vzorec:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL číslo:MFCD00150037