0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Citran trojdraselný dihydrát
Citronan sodný dihydrát
Citronan sodný dihydrát
ICNA11TSC001KG
:
MP Biomedicals
:
Citronan sodný dihydrát
ICNA11TSC001KG
:
MP Biomedicals
:
Bal.:
1 kg
Sekvence:
4024
:
:
13,08675
:
150 °C
:
1,76 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
200-675-3
:
6132-04-3
:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
:
MFCD00150031