Octan kobaltnatý tetrahydrát
1.02530.0250
: Merck
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545
:
:12,02494
:140 °C
:1,7 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:200-755-8
:3077
:9,III
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:6147-53-1
:(H₃CCOO)₂Co·4H₂O
:MFCD00149569