Octan sodný trihydrát, BAKER ANALYZED® for HPLC, J.T.Baker®
Catalog # 0393.1000
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,08642
Boiling Pt:120…123 °C (1013 hPa)
Melting Pt:58 °C
Density:1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:204-823-8
CAS Number:6131-90-4
Formula:H₃CCOONa·3H₂O
MDL Number:MFCD00071557