Octan sodný trihydrát 99-101% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:6131-90-4
:
Vzorec:H₃CCOONa·3H₂O
MDL číslo:MFCD00071557
Merck Index:14,8571
Bod varu:120…123 °C (1013 hPa)
Bod tání:62…64 °C
Hustota:1,45
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:204-823-8
Související informace
Frequently Bought Together