Kyselina trifluoroctová 0,05% (v/v) vodný roztok, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Katalogové číslo 4.80170.2500
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
O tomto produktu
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-929-3
Číslo CAS:76-05-1
Vzorec:C₂HF₃O₂
MDL číslo:MFCD00004169