Jodičnan draselný 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) concentrated aqueous solution, Titrisol® volumetric solution, Supelco®
1.09917.0001
: Merck
:
- Typ balení:Plastic ampoule
- Bal.:1 Ampoul
- Sekvence:0501
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.03 g/cm3 (20 °C)
- pH:5.4 (H2O, 20 °C)
:
:5.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:231-831-9
:3139
:GHS05
:Ambient
:7758-05-6
:KlO₃
:MFCD00011406