ContactUsLinkComponent
Kyselina sírová 0.5 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Korozi způsobující
Kyselina sírová 0.5 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Katalogové číslo 1.09981.0001
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Korozi způsobující
Kyselina sírová 0.5 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Katalogové číslo 1.09981.0001
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic ampoule
  • Bal.:
    1 Ampoul
  • Sekvence:
    0501
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Solubility:
    (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
  • Boiling Point:
    135 °C
  • Density:
    1.29 g/cm3 (20 °C)
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive Material
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
ADR:8,
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-639-5
UN:2796
 :GHS05
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7664-93-9
Vzorec:H₂SO₄
MDL číslo:MFCD00064589