Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 2L, 1 M HCl (1N) standard volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo 38281-1EA
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1
- Sekvence:0001
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Hustota:1,11 g/cm³
EINECS:231-595-7
ADR:8,II
:36.46 g/mol
UN:1789
:GHS05
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7647-01-0
Vzorec:HCl
MDL číslo:MFCD00011324