Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1L, 0.2 M HCl (0.2N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7647-01-0
:
Vzorec:HCl
MDL číslo:MFCD00011324
Hustota:1,11 g/cm³
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-595-7
UN:1789
ADR:8,II
:36.46 g/mol
:GHS05
:GHS07
Výsledky testů specifikací
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together