ContactUsLinkComponent
Ammonia solution 25%, GPR RECTAPUR®
Ammonia solution 25%, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo 271402T
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Ammonia solution 25%, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo 271402T
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096
  • Environmentally Preferable:
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 25 %
  • Non-volatile residue:
    Max. 100 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 50 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 50 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 5 ppm
  • Pb (Lead):
    Max. 5 ppm
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
Synonyma: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
 :
 :35.05 g/mol
Bod varu:32…37,7 °C (1013 hPa)
Hustota:0,907 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:215-647-6
UN:2672
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
Číslo CAS:1336-21-6
 :7664-41-7
Vzorec:NH₃
MDL číslo:MFCD00066650