Hydroxid draselný 50% vodný roztok, Selectipur® for the electronics industry
Catalog # 56999579.
Supplier: BASF Electronic Materials
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastový sud
- Bal.:300 kg
- Sekvence:4792
Specifications
About this item
:
Storage Temperature:Ambient
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553