Kyselina fosforečná 85% ≥85%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Katalogové číslo 153154D
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Skleněná láhev
- Bal.:250 mL
- Sekvence:2590
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- undefined:Max. 10 ppm
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod tání:28 °C
Hustota:1,689 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
:GHS05
Číslo CAS:7664-38-2
Vzorec:H₃PO₄
MDL číslo:MFCD00011340