ContactUsLinkComponent
Dusičnan stříbrný 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% volumetric solution, Fluka™
Dusičnan stříbrný 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% volumetric solution, Fluka™
Catalog # 34296-1L
CAS Number:  
undefined
Dusičnan stříbrný 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% volumetric solution, Fluka™
Catalog # 34296-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.995 - 1.005
Specification Test Results
About this item
 :
Density:1,015 g/cm³
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-853-9
CAS Number:7761-88-8
Formula:AgNO₃
MDL Number:MFCD00003414