Dusičnan ceričito-amonný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
30483.295
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0998 - 0.1002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
:
:240-827-6
:GHS07
:16774-21-3
:(NH₄)₂Ce(NO₃)₆
:MFCD00151121