jod 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, Titripur® volumetric solution, Supelco®
Katalogové číslo 1.09098.1000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-442-4
UN:3264
:GHS08
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7553-56-2
Vzorec:I₂
MDL číslo:MFCD00011355